Documenti fondamentali
860144P
Avanti
C18:0 GD3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
C18:0 GD3 Ganglioside (Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C70H125N3O29
Peso molecolare:
1472.74
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99 (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@@H]4CO)
Applicazioni
Lipids research
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)