Key Documents
858151L
Avanti
17:0-18:1 PS-d5
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
1-heptadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho- L-serine (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H72D5NNaO10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
803.05
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Concentrazione
1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858151L-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Michela Antonelli et al.
Food chemistry, 310, 125860-125860 (2019-11-19)
The determination of phospholipids in olive oil is challenging due to their low concentration. For this reason, a comparison of two solid phase extraction procedures, namely weak anionic exchange (WAX) and graphitized carbon black (GCB), is presented for the enrichment