Documenti fondamentali
857500C
Avanti
17:0 cyclo acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Cis-9.,10-methylenehexadecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (857500C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (857500C-1mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-8-11-15-14-16(15)12-9-6-5-7-10-13-17(18)19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
MUZYOAHCGSIXJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
17:0 cyclo acid is a 17 carbon cyclopropane fatty acid found in E. coli.
Applicazioni
17:0 cyclo acid has been used as a cyclopropane fatty acid constituent in the preparation of E. coli polar lipid extract.
Azioni biochim/fisiol
17:0 cyclo acid or cis-9,10-methylenehexadecanoic acid blocks the synthesis of phosphatidic acid by inhibiting the activity of the enzyme L-glycerol 3-phosphate acyltransferase from E. coli.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857500C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Inhibition of L-Glycerol 3-Phosphate Acyltransferase from Escherichia coil by cis-9, l0-Methylenehexadecanoic Acid
Kito, M, et al.
Test, 71(1), 99-105 (1972)
Physical properties of liposomes and proteoliposomes prepared from Escherichia coli polar lipids
White G F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1468(1-2), 175-186 (2000)