857231P
Avanti
C18:1 Cyclic LPA
1-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-O-octadecenyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); AGP 18:1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857231P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857231P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
Descrizione generale
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
WGK 3