855576P
Avanti
15:0 Lyso PC
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(15:0/0:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (855576P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 855576P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
Applicazioni
- as a reference standard to study the effects of metformin on urinary metabolites in diet-induced-obese mice by ultra-performance liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (UPLC-TOF/MS)
- as a standard for the quantification of high-density lipoprotein (HDL) lipidome
- for the preparation of multilamellar vesicles
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)