Key Documents
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H82NO8P
Peso molecolare:
748.07
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3