Documenti fondamentali
850510P
Avanti
n-nonyl-β-D-glucoside
n-nonyl-β-D-glucopyranoside, powder
Sinonimo/i:
nonyl glucoside; NG; NGP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Stato
powder
PM
306.40 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850510P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850510P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Descrizione generale
n-nonyl-β-D-glucoside is a non-ionic(3) surfactant.
Nonyl glucoside is a dialyzable nonionic detergent for functional solubilization and purification of membrane proteins.
Azioni biochim/fisiol
n-nonyl-β-D-glucoside is usually preferred for membrane protein crystallization trials.
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850510P-1g)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)