840051C
Avanti
Egg PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Egg PC 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken), chloroform
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840051C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840051C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840051C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840051C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840051C-25mg)
25 mg/mL (840051C-1g)
25 mg/mL (840051C-200mg)
25 mg/mL (840051C-500mg)
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of unilamellar vesicles
- in liposome preparation for proteoliposome reconstitution
- as a liposome component in lipid transfer assay
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3