Documenti fondamentali
850454C
Avanti
16:0-14:0 PC
1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PMPC; PC(16:0/14:0)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
705.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850454C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850454C
Concentrazione
10 mg/mL (850454C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Applicazioni
16:0-14:0 PC (1-palmitoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used in the monolayer to study the interfacial behavior of cholesterol, ergosterol and lanosterol. It may also be used as an inhibitor for screening recombinant human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) .(3)
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850454C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
the
The Membranes of Cells (2016)