850376P
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9E)/18:1(9E))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (850376P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850376P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850376P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20+,23-21+
SNKAWJBJQDLSFF-DQPVQCHKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes/vesicles to examine peptide-mediated leakage
- as a standard phospholipid and a model compound to study the effect of several matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrixes on the degree of the fragmentation of different phospholipids
- as a phosphatidylcholine standard to demonstrate the analytical utility of performing ozonolysis (LC-Oz-IM-MS)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)