850366C
Avanti
18:0 (9,10dibromo) PC
1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (850366C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850366C
Concentrazione
10 mg/mL (850366C-10mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes/small unilamellar vesicles (SUVs)
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) to facilitate vesicles sedimentation
- as a component in liposomes
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850366C-10MG | 4061837792250 |