850320C
Avanti
09:0 PC
1,2-dinonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
PC(9:0/9:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850320C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850320C
Concentrazione
10 mg/mL (850320C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-25(28)32-22-24(35-26(29)19-17-15-13-11-9-7-2)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h24H,6-23H2,1-5H3/t24-/m1/s1
CKGVBFQDYSPMSY-XMMPIXPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard for phospholipid extraction from renal tissues using liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry
- as a supplement in sample mixture as internal standard for liquid-liquid extraction and to spike the samples in order to determine lipid extract from fibroblasts by high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
- an internal standard to spike frozen aliquots of plasma in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)