Documenti fondamentali
850158P
Avanti
18:0-20:4 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 850158P, powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H90 N2O16 P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1001.17
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850158P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850158P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 850158P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
18:0-20:4 PI(4)P or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt) is an ammonium salt of phosphoinositol-4-phosphate, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-1mg)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850158P-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available