850081P
Avanti
Monolyso Heart CA
Avanti Research™ - A Croda Brand 850081P, powder
Sinonimo/i:
monolysocardiolipin (Heart, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (850081P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850081P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P([O-])(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
BYCQHLJVUPZGJA-LWABKDCLSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- as substrate for the synthesis of cardiolipin by the enzyme acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ACLAT1)
- as substrate for the assay of mitochondrial monolysocardiolipin acyltransferase (MLCL AT) activity
- in the preparation of affinity resin MLCL-adriamycin-agarose for the purification of MLCL AT
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)