Key Documents
840529C
Avanti
16:0-18:1 DG glucose
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-3-(ß-D-glucosyl)-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H80O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
757.09
Codice UNSPSC:
12352211
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
pkg of 1 x 5mg; 1 mL (840529C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3