Key Documents
840528P
Avanti
BbGL-2
Avanti Polar Lipids, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-palmitoyl-3-(α-D-galactosyl)-sn-glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H80O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
757.09
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840528P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3