840513C
Avanti
18:1 Phosphatidylethanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840513C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840513C
Concentrazione
10 mg/mL (840513C-25mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(42)46-37-39(38-48-50(44,45)47-6-3)49-41(43)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h19-22,39H,4-18,23-38H2,1-3H3,(H,44,45);/q;+1/p-1/b21-19-,22-20-;/t39-;/m1./s1
AHVVHDCFEFPKMN-AOEFFCPUSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)