840500C
Avanti
16:0-22:6 PG
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840500C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840500C
Concentrazione
10 mg/mL (840500C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41-42,45-46H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b7-5-,13-11-,18-17-,21-20-,26-24-,32-30-;/t41?,42-;/m1./s1
PPLIUYJYDZUMAR-DDKPFXSLSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)