840063C
Avanti
18:0-18:2 PS
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840063C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840063C
Concentrazione
10 mg/mL (840063C-10mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,38-39H,3-11,13,15-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
AHMHWPOYIVVEKN-PTDXFASBSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)