830842C
Avanti
08:0 PA
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
PA(8:0/8:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (830842C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (830842C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 830842C
Concentrazione
10 mg/mL (830842C-10mg)
10 mg/mL (830842C-25mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H37O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-18(20)25-15-17(16-26-28(22,23)24)27-19(21)14-12-10-8-6-4-2;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H2,22,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
ZNDNSOYDPUTHKQ-UNTBIKODSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash