810227P
Avanti
C12-NBD Lactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810227P, powder
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (810227P-50ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810227P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)