810219P
Avanti
C12-NBD Sphingomyelin
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P, powder
Sinonimo/i:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810219P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCNc1c2n[o]nc2c(cc1)[N+](=O)[O-])[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C41H73N6O9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-38(48)36(34-55-57(52,53)54-33-32-47(2,3)4)43-39(49)28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-31-42-35-29-30-37(46(50)51)41-40(35)44-56-45-41/h24,27,29-30,36,38,48H,5-23,25-26,28,31-34H2,1-4H3,(H2-,42,43,45,49,52,
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)