810173P
Avanti
16:0-06:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810173P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810173P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810173P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)