Documenti fondamentali
810163P
Avanti
16:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810163P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60N5O13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
777.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810163P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810163P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810163P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.
Maria Karatsa-Dodgson et al.
Journal of bacteriology, 192(20), 5341-5349 (2010-08-17)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall component of Gram-positive bacteria. The key enzyme responsible for polyglycerolphosphate lipoteichoic acid synthesis in the Gram-positive pathogen Staphylococcus aureus is the membrane-embedded lipoteichoic acid synthase enzyme, LtaS. It is presumed that LtaS