810118P
Avanti
Egg NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118P, powder
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810118P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810118P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)