Key Documents
792747P
Avanti
24(S/R) 25-epoxylanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
24(S/R),25-epoxylanost-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (792747P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3