791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
Sinonimo/i:
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H156O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1166.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)