Key Documents
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
cholesteryl oleate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H78O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
651.10
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700269P-100mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3