Documenti fondamentali
700212P
Avanti
Cholic acid
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H40O5
Peso molecolare:
408.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700212P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Colato di Sodio from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Sigma-Aldrich
C1254
Colato di Sodio
Colato di Sodio BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
C6445
Colato di Sodio
Bile salts suitable for microbiology
Millipore
48305
Bile salts