700187P
Avanti
Galactosyl Cholesterol
Avanti Polar Lipids, powder
Sinonimo/i:
β-D-Galactosyl cholesterol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (700187P-100MG)
pkg of 1 × 5 mg (700187P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3