Key Documents
700148P
Avanti
sitosterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700148P, powder
Sinonimo/i:
(24-ethyl)-heptadeuteriostigmast-5-en-3β-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H43D7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.75
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700148P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700148P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Sitosterol-d7 is a deuterated sterol. Sitosterol is distributed widely in plants. It regulates the embryonic phase in plants. β-sitosterol biosynthesis occurs via mevalonate and deoxyxylulose pathways.
Applicazioni
Sitosterol-d7 has been used as a deuterated standard in liquid chromatography multiple reaction monitoring (LC-MRM) analysis for the quantification of pollen sterols.
Azioni biochim/fisiol
Sitosterol possesses hypocholesterolemic activity. In addition, it also exhibits anticancer activity in colon carcinoma cells (HT-29). D7-sitosterol is used in spiking ATP binding cassette half-transporter knockout mice to understand sitosterol clearance.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700148P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
The story of beta-sitosterol-a review
Saeidnia S, et al.
European Journal of Medicinal Plants, 590-609 (2014)