700172P
Avanti
cholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
cholesterol-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700172P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESIMS/MS)
- gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)
- for spiking lipid extracts from Drosophila for liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)