700127P
Avanti
7-keto-25-hydroxycholesterol
3β,25-dihydroxy-5-cholesten-7-one, powder
Sinonimo/i:
cholest-5-ene-7-one-3β,25-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700127P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700127P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700127P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)