700118P
Avanti
zymostenol
powder
Sinonimo/i:
111112
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700118P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700118P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
QETLKNDKQOXZRP-XTGBIJOFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)