700114P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 700114P, powder
Sinonimo/i:
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700114P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700114P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
PKEPPDGGTSZLBL-SKCNUYALSA-N