Key Documents
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H37D7O
Peso molecolare:
391.68
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3