700087P
Avanti
DHEA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
DHEA; 3β-hydroxy-5-androsten-17-one; 5-androsten-3β-ol-17-one; dehydroisoandrosterone; trans-dehydroandrosterone; Prasterone
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Dehydroepiandrosterone
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (700087P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2