Documenti fondamentali
700067P
Avanti
dihydrolanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Lanostenol; Lanost-8-en-3b-ol; 5a-Lanost-8-en-3b-ol; DHL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52O
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.73
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
24,25-dihydrolanosterol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Categorie correlate
Descrizione generale
Dihydrolanosterol is a natural sterol.
Applicazioni
Dihydrolanosterol has been used to induce degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
desmosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700060P
desmosterol
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
5-α-Cholestane ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8003
5-α-Cholestane
Squalene ≥98%, liquid
Sigma-Aldrich
S3626
Squalene
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)