Documenti fondamentali
700047P
Avanti
5α,6α-epoxycholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholestanol, 5α,6α-epoxy-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39O2D7
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700047P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
5α,6α-epoxycholestanol (5α,6α-EC) is generated by cholesterol epoxidation. 5α,6α-epoxycholestanol-d7 is a deuterated derivative of 5α,6α-EC. It is catabolized by the enzyme cholesterol-5,6-epoxide hydrolase (ChEH) enzyme to 3β,5α,6β-triol.
Applicazioni
5α,6α-epoxycholestanol-d7 has been used as an internal standard in isotope dilution-mass spectrometry analysis of heart mitochondrial samples. It may be used as an internal standard in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis of plasma samples.
Azioni biochim/fisiol
5α,6α-epoxycholestanol (5α,6α-EC) is a liver X receptor (LXR) antagonist. 5α,6α-EC is employed in anticancer treatments. It impairs redox state and affects atherogenesis. The levels of 5α,6α-EC are elevated in hypercholesterolemia. It mediates steroid receptor coactivator (SRC) recruitment.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700047P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)