Key Documents
700028P
Avanti
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α-hydroxy
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700028P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC