300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Pegylated Remote Loadable Liposome
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
vaccine development
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)