190001C
Avanti
Yeast Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Yeast Extract Polar, Yeast Polar Lipid Extract (S. cerevisiae)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 4 mL (190001C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (190001C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (190001C-100mg)
25 mg/mL (190001C-500mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)