Z768170
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 250 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
fits flask 250 mL
Holds 1x 250 ml
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000642
Categorie correlate
Descrizione generale
Piston insert for use with 250ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)