Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
anodized aluminum
Caratteristiche
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000641
Categorie correlate
Descrizione generale
Piston insert for use with 100ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z768162-1EA | 4061832775708 |