Documenti fondamentali
Z767905
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 4 mL flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 16 x 4 mL flask
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0025000626
Lungh. × largh.
79 mm × 79 mm
Descrizione generale
H 135.101 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Caratteristiche e vantaggi
  • Holds 16 x 4 mL flasks
  • Hole diameter: 15.2 mm
  • Hole depth: 18.5 mm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z767905-1EA4061832775326