Documenti fondamentali
Z760323
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 110 V AC
Sinonimo/i:
moisture meters
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® MB25 US
Capacità di pesata
110 g
Parametri
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
Diam. piattaforma
90 mm
Descrizione generale
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z760323-1EA4061832815091