Key Documents
Z757004
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, UK plug
Sinonimo/i:
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern DBS 60-3 GB
Capacità di pesata
60 g
Lungh. × Largh. × Alt.
202 mm × 336 mm × 157 mm
Descrizione generale
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)