Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy™
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific B3D-STACK
Descrizione generale
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
Note legali
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755575-1EA | 4061832605685 |