Z742483
Prefilled tubes for BeadBlaster™ 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with mixed format: 0.1 mm silica, 1.4 mm zirconium, and 4 mm silica
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Prodotti consigliati
Caratteristiche
2 ml tubes
Confezionamento
pkg of 50
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1034-MX
Categorie correlate
Descrizione generale
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
Note legali
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742483-50EA | 4061835332984 |