Z743261
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8930425
Diam. int. × lungh.
35 mm × 1 m , for use with 1 inch I.D. reinforced tubing
Categorie correlate
Descrizione generale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)